Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil-Kartuschen
Artikelnummer. 10107414 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
5000 mg
10.000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10107414
Marke: Thermo Scientific™ 60108735
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices mit Florisil SPE-Kartuschen, besonders gut geeignet für die Extraktion chlorierter Pestizide.
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil-Kartuschen eignen sich ideal für die Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices. Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Extraktion von Pestizide nach offiziellen Verfahren
  • Extraktion von polychlorierten Biphenylen (PCBs) in Transformatorenöl
  • Alkohole, Aldehyde, Amine und Wirkstoffe
Die von Natur aus hochgradig polaren HyperSep Florisil SPE-Kartuschen sind besonders gut geeignet für die Extraktion chlorierter Pestizide. Mit Magnesia beladenes Silikagel erlaubt schnelle Flussraten bei großen Probenvolumen.
Die von Natur aus hochgradig polaren HyperSep Florisil SPE-Kartuschen sind besonders gut geeignet für die Extraktion chlorierter Pestizide. Das mit Magnesiumoxid beladene Silika erlaubt schnelle Flussraten bei großen Probenvolumina.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 15 ml
Beschreibung 2 g Bettgewicht; 15 ml Säulenvolumen
Säulenbettgewicht 2000 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Isolation polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Florisil
Typ Festphasenextraktionskartusche
Volumen (metrisch) 15 ml
Menge Packung mit 20 Stück
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.