Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Reinigungsprodukte für dispersive SPE (QuEChERS)
Sparen Sie Zeit und erzielen Sie genauere Ergebnisse bei der Bestimmung von Pestiziden mit diesen gebrauchsfertigen Produkten zur dispersiven SPE für die QuEChERS-Reinigung.
Marke: Thermo Scientific™ 60105-215-P
Beschreibung
QuEChERS-Methoden für die dispersive Festphasenextraktion (SPE) bieten eine praktische und effektive Technik zur Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen in Lebensmitteln und anderen komplexen Matrizen. Das robuste Verfahren bietet eine Reihe überzeugender Vorteile: hohe Rückgewinnung, präzise Ergebnisse und hoher Probendurchsatz, geringer Verbrauch von Lösungsmittel und Gläsern, geringer Platzbedarf im Labor und niedrige Kosten für Reagenzien.
Thermo Scientific™ HyperSep Reinigungsprodukte für dispersive SPE sind in einer Vielzahl von gebrauchsfertigen Sorbenskombinationen erhältlich, die jeweils die korrekten Sorbentien für eine optimale Reinigung von Analyten enthalten, die mit QuEChERS-Methoden extrahiert wurden.
Umfassendes Sortiment an dispersiven SPE-Produkten mit den optimalen Sorbentien für eine optimale Extraktion, Reinigung und Trennung von Analyten aus komplexen Matrizen wie Lebensmitteln mithilfe von QuEChERS-Methoden.
- Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Vorbereitung – Produkte werden gebrauchsfertig geliefert
- Geringere Variabilität durch Konsistenz in Produkten und strenge Qualitätskontrolle
- Sauberere Extrakte aus saubereren, gebrauchsfertigen Produkten
- Niedrigere Spitzenwerte durch die Verwendung von gebrauchsfertigen Produkten
Spezifikation
900 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 150 mg PSA | |
QuEChERS | |
15 ml |
QuEChERS-Methode | |
Beutel 900 mg MgSO4, 150 mg PSA | |
50 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.