Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Reinigungsprodukte für dispersive SPE (QuEChERS)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Sparen Sie Zeit und erzielen Sie genauere Ergebnisse bei der Bestimmung von Pestiziden mit diesen gebrauchsfertigen Produkten zur dispersiven SPE für die QuEChERS-Reinigung.
QuEChERS-Methoden für die dispersive Festphasenextraktion (SPE) bieten eine praktische und effektive Technik zur Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen in Lebensmitteln und anderen komplexen Matrizen. Das robuste Verfahren bietet eine Reihe überzeugender Vorteile: hohe Rückgewinnung, präzise Ergebnisse und hoher Probendurchsatz, geringer Verbrauch von Lösungsmittel und Gläsern, geringer Platzbedarf im Labor und niedrige Kosten für Reagenzien.
Thermo Scientific™ HyperSep Reinigungsprodukte für dispersive SPE sind in einer Vielzahl von gebrauchsfertigen Sorbenskombinationen erhältlich, die jeweils die korrekten Sorbentien für eine optimale Reinigung von Analyten enthalten, die mit QuEChERS-Methoden extrahiert wurden.
HyperSep Reinigungsprodukte für dispersive SPE enthalten PSA (primäre/sekundäre Amine) zum Entfernen von Verbindungen wie z. B. organischen Säuren und polaren Pigmenten. Einige Produkte kombinieren PSA mit endcapped C18 zum Entfernen der meisten Lipide und Sterole oder mit GCB zum Entfernen von Sterolen und Pigmenten wie Chlorophyll. Zur Aufnahme von großen und kleinen Proben stehen verschiedene Glasformate und Bettgewichte zur Auswahl.
Alle HyperSep Produkte für dispersive SPE sind gebrauchsfertig und für die jeweilige Methode optimiert. Dadurch:
- Sparen Sie wertvolle Vorbereitungszeit
- Erzielen Sie einheitlichere Analyseergebnisse dank konsistenter Produkte und strenger Qualitätskontrolle
- Erhalten Sie reinere Extrakte und eine geringere Anzahl an Peaks durch Verwendung hochwertiger, gebrauchsfertiger Produkte
Die im Jahr 2003 vom USDA Eastern Regional Research Center entwickelte QuEChERS-Methode (für Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) wird immer mehr zur Technik der Wahl für die Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen.
Die QuEChERS-Methode besteht aus zwei Schritten: Extraktion, gefolgt von Reinigung. Zurzeit sind vier Varianten der QuEChERS-Methode in Gebrauch:
- Die ursprüngliche QuEChERS-Methode verwendet Natriumchlorid zur Verbesserung der Extraktion
- Die dispersive AOAC-Methode 2007.01 verwendet als Puffer Natriumacetat anstelle von Natriumchlorid
- Die Zweiphasenmethode verwendet PSA und GCB zur Entfernung hoher Chlorophyll- und Phytosterinanteile im resultierenden Extrakt ohne Verlust an planaren Pestiziden (polaren Aromaten) mit einem Lösungsmittelgemisch aus Aceton und Toluol (Verhältnis 3:1)
- Die europäische Methode ähnelt der AOAC-Methode, verwendet für die Extraktion anstelle von Natriumacetat jedoch Natriumchlorid, Natriumcitratdihydrat und Dinatriumcitratsesquihydrat
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | QuEChERS-Methode |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | Wasserfreies Magnesiumsulfat, Primär-/Sekundäramin, Endcapped C18 |
| Typ | QuEChERS-Aufreinigung |
| Volumen (metrisch) | 15 ml Zentrifugenröhrchen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.