Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Reinigungsprodukte für dispersive SPE (QuEChERS)
Artikelnummer. 10769145 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
15 ml
15 ml Zentrifugenröhrchen
2 ml-Zentrifugenröhrchen
6 ml-Zentrifugenröhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung):
QuEChERS-Methode
USP-Methode
Beschreibung:
1.200 mg MgSO 4, 900 mg PSA
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB
150 mg MgSO4, 150 mg PSA
150 mg MgSO4, 150 mg PSA, 50 mg C18
150 mg MgSO4, 25 mg PSA
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB
150 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg Chlorofiltr
150 mg MgSO4, 50 mg PSA
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg Chlorofiltr
4000 mg MgSO4, 1000 mg NaCl, 1000 mg C6H9Na3O9, 500 mg C6H6Na2O7 · 1.5 H2O
400 mg PSA unten; 200 mg GCB oben; getrennt durch Fritte
500 mg PSA unten, 500 mg GCB oben, getrennt durch Fritte
500 mg PSA unten; 250 mg GCB oben; getrennt durch eine Fritte
750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 250 mg C18, 250 GCB
900 mg MgSO4, 150 mg PSA
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB
900 mg MgSO4, 300 mg PSA
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB
900 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 150 mg PSA
900 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 300 mg PSA
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
30 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10769145
Marke: Thermo Scientific™ 60105206
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und erzielen Sie genauere Ergebnisse bei der Bestimmung von Pestiziden mit diesen gebrauchsfertigen Produkten zur dispersiven SPE für die QuEChERS-Reinigung.
QuEChERS-Methoden für die dispersive Festphasenextraktion (SPE) bieten eine praktische und effektive Technik zur Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen in Lebensmitteln und anderen komplexen Matrizen. Das robuste Verfahren bietet eine Reihe überzeugender Vorteile: hohe Rückgewinnung, präzise Ergebnisse und hoher Probendurchsatz, geringer Verbrauch von Lösungsmittel und Gläsern, geringer Platzbedarf im Labor und niedrige Kosten für Reagenzien.
Thermo Scientific™ HyperSep Reinigungsprodukte für dispersive SPE sind in einer Vielzahl von gebrauchsfertigen Sorbenskombinationen erhältlich, die jeweils die korrekten Sorbentien für eine optimale Reinigung von Analyten enthalten, die mit QuEChERS-Methoden extrahiert wurden.
HyperSep Reinigungsprodukte für dispersive SPE enthalten PSA (primäre/sekundäre Amine) zum Entfernen von Verbindungen wie z. B. organischen Säuren und polaren Pigmenten. Einige Produkte kombinieren PSA mit endcapped C18 zum Entfernen der meisten Lipide und Sterole oder mit GCB zum Entfernen von Sterolen und Pigmenten wie Chlorophyll. Zur Aufnahme von großen und kleinen Proben stehen verschiedene Glasformate und Bettgewichte zur Auswahl.
Alle HyperSep Produkte für dispersive SPE sind gebrauchsfertig und für die jeweilige Methode optimiert. Dadurch:
  • Sparen Sie wertvolle Vorbereitungszeit
  • Erzielen Sie einheitlichere Analyseergebnisse dank konsistenter Produkte und strenger Qualitätskontrolle
  • Erhalten Sie reinere Extrakte und eine geringere Anzahl an Peaks durch Verwendung hochwertiger, gebrauchsfertiger Produkte
QuEChERS-Methode
Die im Jahr 2003 vom USDA Eastern Regional Research Center entwickelte QuEChERS-Methode (für Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) wird immer mehr zur Technik der Wahl für die Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen.
Die QuEChERS-Methode besteht aus zwei Schritten: Extraktion, gefolgt von Reinigung. Zurzeit sind vier Varianten der QuEChERS-Methode in Gebrauch:
  • Die ursprüngliche QuEChERS-Methode verwendet Natriumchlorid zur Verbesserung der Extraktion
  • Die dispersive AOAC-Methode 2007.01 verwendet als Puffer Natriumacetat anstelle von Natriumchlorid
  • Die Zweiphasenmethode verwendet PSA und GCB zur Entfernung hoher Chlorophyll- und Phytosterinanteile im resultierenden Extrakt ohne Verlust an planaren Pestiziden (polaren Aromaten) mit einem Lösungsmittelgemisch aus Aceton und Toluol (Verhältnis 3:1)
  • Die europäische Methode ähnelt der AOAC-Methode, verwendet für die Extraktion anstelle von Natriumacetat jedoch Natriumchlorid, Natriumcitratdihydrat und Dinatriumcitratsesquihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18
Zur Verwendung mit (Anwendung) QuEChERS-Methode
Produktlinie HyperSep
Sorbens Wasserfreies Magnesiumsulfat, Primär-/Sekundäramin, Endcapped C18
Typ QuEChERS-Aufreinigung
Volumen (metrisch) 15 ml Zentrifugenröhrchen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.