Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol-Kartuschen
Mit diesen Diol-SPE-Kartuschen erhalten Sie eine hervorragende Normalphasenextraktion polarer Verbindungen.
196.37 € - 278.98 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraktion und Reinigung von polaren Komponenten |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
Produktlinie | HyperSep |
Sorbens | HyperSep Diol |
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10117754
|
Thermo Scientific™
60108-571 |
50 mg | 1 ml |
268.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10488854
|
Thermo Scientific™
60108-572 |
100 mg | 1 ml |
273.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10741937
|
Thermo Scientific™
60108-573 |
200 mg | 3 ml |
216.72 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10177734
|
Thermo Scientific™
60108-574 |
500 mg | 3 ml |
217.91 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10065864
|
Thermo Scientific™
60108-575 |
500 mg | 6 ml |
216.72 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10340955
|
Thermo Scientific™
60108-576 |
1000 mg | 6 ml |
196.37 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10714457
|
Thermo Scientific™
60108-755 |
2000 mg | 15 ml |
228.69 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10260145
|
Thermo Scientific™
60108-756 |
5000 mg | 25 ml |
251.44 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10504295
|
Thermo Scientific™
60108-757 |
10.000 mg | 75 ml |
278.98 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Das Sorptionsmittel, das in Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol-Platten verwendet wird, weist kurze Alkylketten mit polaren funktionellen Gruppen auf und ist ideal für die Isolierung von polaren Verbindungen. Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Normalphasenextraktion von polaren Verbindungen
- Reinigung von polaren Verbindungen
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Extraktion und Reinigung von polaren Komponenten | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep Diol |
Thermo Scientific HyperSep-96 System | |
HyperSep | |
Festphasenextraktionskartusche |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.