Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol-Platten
Artikelnummer. 10514655 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10514655
Marke: Thermo Scientific™ 60300630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Diol SPE-Mikrotiterplatten und -Einzelwells erhalten Sie eine hervorragende Normalphasenextraktion polarer Verbindungen.
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Das Sorptionsmittel, das in Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol-Platten verwendet wird, weist kurze Alkylketten mit polaren funktionellen Gruppen auf und ist ideal für die Isolierung polarer Verbindungen. Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Normalphasenextraktion von polaren Verbindungen
  • Reinigung von polaren Verbindungen
HyperSep Diol SPE-96-Well-Platten und -Einzelwells werden in der Regel als Alternative zu Silika in Normalphasenanwendungen verwendet, bei denen die saure Eigenschaft von Silika problematisch sein kann.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Diol 10 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
Säulenbettgewicht 10 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extraktion und Reinigung von polaren Komponenten
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Diol
Typ Wellplatte für Festphasenextraktion
Volumen (metrisch) 1 ml
Volumen (metrisch) Well 1 ml