Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano-Kartuschen
Mit diesen Cyano-SPE-Kartuschen mit mittlerer Polarität erhalten Sie eine optimierte Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices.
202.93 € - 432.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Retention polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
Produktlinie | HyperSep |
Sorbens | HyperSep Cyano |
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10755564
|
Thermo Scientific™
60108-745 |
100 mg | 1 ml |
298.14 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10556375
|
Thermo Scientific™
60108-746 |
50 mg | 1 ml |
261.02 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10121083
|
Thermo Scientific™
60108-747 |
200 mg | 3 ml |
219.12 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10765564
|
Thermo Scientific™
60108-748 |
500 mg | 3 ml |
202.93 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10364233
|
Thermo Scientific™
60108-750 |
1000 mg | 6 ml |
223.90 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10239794
|
Thermo Scientific™
60108-751 |
2000 mg | 15 ml |
228.69 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10417134
|
Thermo Scientific™
60108-752 |
5000 mg | 25 ml |
385.54 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10630816
|
Thermo Scientific™
60108-753 |
10.000 mg | 75 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano-Kartuschen mit mittlerer Polarität sind weniger rückhaltend als Silika oder Diol und für die Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices optimiert. Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Retention polarer Verbindungen aus Hexan und Ölen
- Umkehrphasenextraktionen von mäßig polaren Verbindungen
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in ein 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Für die Retention polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep Cyano |
Thermo Scientific HyperSep-96 System | |
HyperSep | |
Festphasenextraktionskartusche |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.