Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-Kartuschen
Artikelnummer. 10171263 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
5g
10.000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10171263
Marke: Thermo Scientific™ 60108394
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sie benötigen eine weniger retentante Alternative zu C18 Säulen für polare und nicht-polare Verbindungen? Diese hydrophoben C8-Kartuschen mit umgekehrter Phase bieten eine hervorragende Leistung.
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-Kartuschen bieten eine weniger retentive Alternative zu C18 für polare und unpolare Verbindungen und eignen sich gut für Methoden, die eine geringere Retention als C18 erfordern. Die Kartuschen eignen sich ideal für die Analyse von:
  • Arzneimitteln und ihren Metaboliten in biologischen Proben
  • Peptiden in biologischen Proben
HyperSep C8 SPE-Kartuschen bieten hervorragende Leistungsmerkmale für mittelpolare Analyten. Sie bieten auch das Potenzial für polare Wechselwirkungen, die größer sind als bei C18.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei positivem Druck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbenschemikalien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 6 ml
Beschreibung 500 mg Bettgewicht; 6 ml Säulenvolumen
Säulenbettgewicht 500 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Drogenscreening, Metaboliten, Peptide in biologischen Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße 40 bis 60 µm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep C8
Typ Extraktionssäule
Volumen (metrisch) 6 ml
Menge 30er-Packung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.