Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ C18-Platten
Artikelnummer. 13446986 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
96-Well-Platte; Säulenbettgewicht 100 mg
96-Well-Platte; Säulenbettgewicht 10 mg
96-Well-Platte; Säulenbettgewicht 25 mg
96-Well-Platte; Säulenbettgewicht 50 mg
C18 100 mg/1 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
C18 10 mg/1 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
C18 25 mg/1 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
C18 50 mg/1 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
Säulenbettgewicht:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13446986
Marke: Thermo Scientific™ 60307204
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbesserte Retention für die meisten unpolaren Verbindungen und organischen Analyten in wässrigen Matrices mit diesen C18-Mikrotiterplatten und -Einzelwells mit hydrophober Umkehrphase.
Die Verwendung der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern. Thermo Scientific™ HyperSep™ C18-Platten verfügen über eine hochretentive alkylgebundene Phase für unpolare bis mäßig polare Verbindungen. Das hydrophobe Umkehrphasenmaterial ist für die meisten unpolaren Verbindungen retentiv und hält die meisten organischen Analyten aus wässrigen Matrices zurück.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung C18 100 mg/1 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
Säulenbettgewicht 100 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extraktion von unpolaren bis mäßig polaren Verbindungen
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep C18
Typ Wellplatte für Festphasenextraktion
Volumen (metrisch) 1 mL
Volumen (metrisch) Well 1 ml
Menge 1/Packung