Learn More
Thermo Scientific™ Zylindrischer HDPE-Behälter mit konischem Boden
Thermo Scientific HyClone konischer HDPE-Behälter wurden für die gemeinsame Verwendung mit BioProcess-Behältersystemen und Tankbeuteln entwickelt.
Marke: Thermo Scientific™ SV50517.04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
Thermo Scientific HyClone konischer HDPE-Behälter wurden für die gemeinsame Verwendung mit BioProcess-Behältersystemen und Tankbeuteln entwickelt.
Die oben offenen HDPE-Fässer können BioProcess-Behälter mit einer Kapazität von 50 bis 200 L aufnehmen™.
- Einschließlich Deckel und Befestigungsklammern
- Der Bodenanschluss mit 4 in. ermöglicht mehr Anpassungsmöglichkeiten für den Anschluss der BPC-Beutel und kann anstelle der Trommel mit 1,75 in.-Anschluss verwendet werden
Spezifikation
50 l | |
50 L; T x H: 23,5 x 23 in. | |
Lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE) | |
Konische LDPE-Trommel |