Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ PREP HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäule; Kohlenstofflast: 100 %; Porengröße: 250 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 35005-109370XL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16318596
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Präparativsäule, XtendedLife
100 mm
5 μm
250 Å
105 °C
Poröser Graphitkohlenstoff
100 %
Normal- und Umkehrphase
30 mm
2200 psi (152 bar)
0 bis 14
120 m²/g
L109
Sphärischer, poröser Graphitkohlenstoff
Polare Retention
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypercarb™ PREP HPLC-Säulen >