Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Nanobore HPLC-Säulen
Mit Flussraten im nl-Bereich (nl/min) bieten Thermo Scientific Hypercarb Nanobore HPLC-Säulen ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als herkömmliche Elektrospray-Säulen im ml-Bereich (ml/min).
Marke: Thermo Scientific™ 35005-057563
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit Flussraten im nl-Bereich (nl/min) bieten Thermo Scientific Hypercarb Nanobore HPLC-Säulen ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als herkömmliche Elektrospray-Säulen im ml-Bereich (ml/min).
Mit Flussraten im nl-Bereich (nl/min) bieten Thermo Scientific BioBasic SCX Nanobore HPLC-Säulen ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als herkömmliche Elektrospray-Säulen im ml-Bereich (ml/min).
Flexible Silica-Kapillarsäulen mit hoher Empfindlichkeit- 75 μm und 150 μm Innendurchmesser für höhere Empfindlichkeit
- Große Auswahl an stationären Phasen für alternative Selektivitätsoptionen
- Sehr gut geeignet für LC/MS-Applikationen und Hochtemperatur-Applikationen
- Geeignet zum Lösen problematischer Trennungen
- Außergewöhnliche Retention sehr polarer Analyten
- Echte Orthogonalität bei C18
- Trennung strukturverwandter Substanzen
Spezifikation
Capillary Column, 3/Pk. | |
LC/MS, ESI | |
5 μm | |
250 Å | |
105 °C | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Polare Retention | |
IntegraFrit |
75 μm | |
50mm | |
0 bis 14 | |
120 m²/g | |
L109 | |
Hypercarb | |
100% | |
Normal- und Umkehrphase |