Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff
Zur besseren Retention polarer Verbindungen und Trennung strukturverwandter Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hohen Temperaturen.
Marke: Thermo Scientific™ 35003-013001
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypercarb™ LC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff zur Erzielung einer höheren Trennungsfähigkeit enthalten 100 % porösen Graphitkohlenstoff. Verbesserte Retention von polaren Verbindungen und Trennung von strukturell verwandten Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hoher Temperatur.
Geeignet zum Lösen von problematischen Trennungen
- Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
- Echte Orthogonalität bei C18
- Trennung strukturverwandter Substanzen
- pH-stabil von 0 bis 14
- Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
- Säulenmaterial aus 100 % Edelstahl
- PEEK-freies Säulenmaterial für die Verwendung bei Temperaturen über 120 °C
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Bitte beachten Sie, dass einige Säulen für den Einsatz bei höheren Temperaturen gedacht sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsvertreter.
Spezifikation
100 % | |
0 bis 14 | |
10 mm | |
120 m²/g | |
Vorsäulenkartusche | |
Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter | |
105 °C | |
Umkehrphase | |
Hypercarb |
2/Packung | |
3 μm | |
250 Å | |
5800 psi (400 bar) | |
3 mm | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Umkehrphase |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.