Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff
Artikelnummer. 10764437 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
Säulenformat:
Analysesäule
HTS-Säule, 3/Packung
Hochtemperatursäule
Präparative Säule
Vorsäulenkartusche, 2/Pkg
Product Code. 10764437
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 35003011001
Only null left
Add to basket
Add to basket
Zur besseren Retention polarer Verbindungen und Trennung strukturverwandter Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hohen Temperaturen.
Thermo Scientific™ Hypercarb™ LC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff zur Erzielung einer höheren Trennungsfähigkeit enthalten 100 % porösen Graphitkohlenstoff. Verbesserte Retention von polaren Verbindungen und Trennung von strukturell verwandten Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hoher Temperatur.
Geeignet zum Lösen von problematischen Trennungen
  • Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
  • Echte Orthogonalität bei C18
  • Trennung strukturverwandter Substanzen
  • pH-stabil von 0 bis 14
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
  • Säulenmaterial aus 100 % Edelstahl
  • PEEK-freies Säulenmaterial für die Verwendung bei Temperaturen über 120 °C
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Bitte beachten Sie, dass einige Säulen für den Einsatz bei höheren Temperaturen gedacht sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsvertreter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kohlenstoffbeladung 100 %
Menge 2/Packung
pH 0 bis 14
Partikelgröße 3 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Porengröße 250 Å
Oberfläche 120 m²/g
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Typ Vorsäulenkartusche
Durchmesser (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter
Stationäre Phase Poröser Graphitkohlenstoff
Maximale Temperatur (metrisch) 105 °C
Verpackungsmaterial Poröser Graphitkohlenstoff
Phase Normal- und Umkehrphase
Säulentyp Mixed-Mode
USP-Typ L109
Produktlinie Hypercarb
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.