Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Hypercarb™ LC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff zur Erzielung einer höheren Trennungsfähigkeit enthalten 100 % porösen Graphitkohlenstoff. Verbesserte Retention von polaren Verbindungen und Trennung von strukturell verwandten Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hoher Temperatur.
Geeignet zum Lösen von problematischen Trennungen
- Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
- Echte Orthogonalität bei C18
- Trennung strukturverwandter Substanzen
- pH-stabil von 0 bis 14
- Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
- Säulenmaterial aus 100 % Edelstahl
- PEEK-freies Säulenmaterial für die Verwendung bei Temperaturen über 120 °C
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Bitte beachten Sie, dass einige Säulen für den Einsatz bei höheren Temperaturen gedacht sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsvertreter.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | LC/MS |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 0 bis 14 |
| Porengröße | 250 Å |
| Oberfläche | 120 m²/g |
| Temperatur | 105 °C |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.