Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff
Artikelnummer. 10121533 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Säulenformat:
Analysesäule
HTS-Säule, 3/Packung
Hochtemperatursäule
Präparative Säule
Vorsäulenkartusche, 2/Pkg
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10121533
Marke: Thermo Scientific™ 35005102146
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur besseren Retention polarer Verbindungen und Trennung strukturverwandter Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hohen Temperaturen.
Thermo Scientific™ Hypercarb™ LC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff zur Erzielung einer höheren Trennungsfähigkeit enthalten 100 % porösen Graphitkohlenstoff. Verbesserte Retention von polaren Verbindungen und Trennung von strukturell verwandten Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hoher Temperatur.
Geeignet zum Lösen von problematischen Trennungen
  • Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
  • Echte Orthogonalität bei C18
  • Trennung strukturverwandter Substanzen
  • pH-stabil von 0 bis 14
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
  • Säulenmaterial aus 100 % Edelstahl
  • PEEK-freies Säulenmaterial für die Verwendung bei Temperaturen über 120 °C
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Bitte beachten Sie, dass einige Säulen für den Einsatz bei höheren Temperaturen gedacht sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsvertreter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Hochtemperatursäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 0 bis 14
Porengröße 250 Å
Oberfläche 120 m²/g
Temperatur 200 °C
Stationäre Phase Poröser Graphitkohlenstoff
Produktlinie Hypercarb
Verpackungsmaterial Sphärischer, poröser Graphitkohlenstoff
Kohlenstoffbeladung 100 %
Säulentyp Umkehrphase
Phase Umkehrphase
Typ Hochtemperatursäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.