missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ Industriehandschuh
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Hohe Schnittfestigkeit
- Hohe Fingerfertigkeit
- Bequem und leicht
- Schmutzverbergendes Design für längere Lebensdauer
- EN 407 Kontakt-Hitzeschutzstufe 1
- Glasfaserfrei
- Frei von Naturgummilatex
- Silikonfrei
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Schwarz |
Cut Resistance Rating | ANSI A7 |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 11 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur