Learn More
Ansell HyFlex™ schnittfeste, ölabweisende Nitrilhandschuhe mit beschichteten Handflächen
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die RIPEL-Technologie™ verhindert den Kontakt von Öl mit der Haut, sodass die Hände sicher und trocken bleiben
- Bietet Schutz vor Schnittverletzungen und leichter bis schwerer Öleinwirkung für zahlreiche Anwendungen
- Ermöglicht Fingerfertigkeit und hohen Tragekomfort dank ZONZ-Technologie
- ANSELL GRIP™ Technologie für sichere Handhabung in trockenen bis öligen Anwendungen
- FORTIX Technologie für eine längere Lebensdauer des Produkts und einen verbesserten Schutz mit bis zu 12x mehr Haltbarkeit im Daumenloch
- Das ultraleichte Design im 18 Gauge-Maß ermöglicht Fingerfertigkeit und höchsten Tragekomfort
- Schützt vor Verletzungen, Öl- und Industrieflüssigkeiten
Compliance
EN 388 , ANSI A2 , ANSI 4
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Nitrilschaumstoff |
Farbe | Schwarz |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 9 |
Norm EN 388 | EN 388:4X42B |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inspektion, Montage, Befestigungskomponenten, Reparatur und Wartung von Geräten, Automobilanwendungen, Presswerkbetrieb |