Learn More
Ansell HyFlex™ 74-500 Food Safe Intercept Technology™ Gloves with 360° Protection
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Fleckenverbergendes Design für eine längere Lebensdauer
- Die verlängerten Bündchen verbessern den Schnittschutz für die Handgelenke
- Äußerst langlebig; bewahren die Abmessungs- und Schutzeigenschaften selbst nach wiederholtem Waschen
- Entspricht den FDA-Richtlinien für die Lebensmittelverarbeitung 21 CFR 177.1520 und 21 CFR 177.2600
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH |
Coating Material | Unbeschichtet |
Farbe | Blau |
Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
Größe | 9 |
Norm EN 388 | 454XF |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelverarbeitung |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Serie | 74-500 |