Learn More
Ansell HyFlex™ 74-500 Food Safe Intercept Technology™ Gloves with 360° Protection
Artikelnummer. 16445514
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
In den gesamten Handschuh und die Stulpe integrierte INTERCEPT Technology™ mit 360°-Schnittschutz
  • Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
  • Fleckenverbergendes Design für eine längere Lebensdauer
  • Die verlängerten Bündchen verbessern den Schnittschutz für die Handgelenke
  • Äußerst langlebig; bewahren die Abmessungs- und Schutzeigenschaften selbst nach wiederholtem Waschen
  • Entspricht den FDA-Richtlinien für die Lebensmittelverarbeitung 21 CFR 177.1520 und 21 CFR 177.2600
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Blue
Material Ansell Intercept Technology™ Garn
Größe 7
Norm EN 388 454XF
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelverarbeitung
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 74-500