Learn More
Ansell HyFlex™ 11-937 Schneidfeste, ölabweisende Handschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Schützt vor Verletzungen, Öl- und Industrieflüssigkeiten
- Das ultraleichte Design im 18er-Maß ermöglicht Fingerfertigkeit und höchsten Tragekomfort
- Verstärkte Daumenöffnung für erhöhten Schutz und längere Lebensdauer
- Griffleistung für sicheres Handling in trockenen bis öligen Anwendungen
- Besonders haltbare FORTIX-Beschichtung für längere Lebensdauer des Produkts
- Silikonfrei
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Nitrilschaumstoff |
Farbe | Grau, Schwarz |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 10 |