Learn More
Ansell HyFlex™ 11-928 Handschuh mit glasfreiem Intercept™ Futter
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Silikon- und DMF-frei
- Griffleistung für sicheres Handling bei trockenen bis leicht öligen Anwendungen
- Die doppelt getauchte Nitrilbeschichtung schützt vor Öl- und Industrieflüssigkeiten und bietet gleichzeitig eine hohe Haltbarkeit und längere Nutzungsdauer
- INTERCEPT Aramid-Futter, für erhöhte Schnittleistung
- Schutzstufe Wärmekontakt 1
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0086, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Schwarz |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Latex Free | Ja |
Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
Größe | 11 |
Norm EN 388 | EN 388:4X32D |