Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849
GREENER_CHOICE
Catalog Number 15896912
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Bleiben Sie informiert. Wir schützen auch Ihren Handrücken.
Entwickelt für Tragekomfort und Schutz vor Kratzern, Flecken und Schmutz durch:
  • 360° atmungsaktive Beschichtung bietet zusätzlichen Schutz auf der Hinterhand, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen
  • Fortix™ Rundumschutz für eine längere kontinuierliche Nutzungszeit in abrasiven trockenen Umgebungen
  • Ansell GRIP™-Technologie für sicheren Halt und einen sichereren Arbeitstag
  • Ergonomisches Design für eine sichere und bequeme Passform zur Optimierung der Arbeitsleistung
Material der Rückseite Nylon, Spandex
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/4121 A
Klassifikation Kategorie II
Beschichteter Bereich Vollständig beschichtet
Stulpenmaterial Automatischer Strickbund
Beschreibung Allgemeine Anwendungen
Coating Material Nitril
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating 2
Einwegprodukt Nein
Oberflächenbehandlung außen Vollständig beschichtet
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe
Größe 10
Sterilität Nicht steril
Modell 11-849
Dicke (metrisch) 1.15 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Automatischer Strickbund
Saumfarbe Braun
Auskleidungsmaterial Nylon, Spandex
Verpackungsart Polybeutel/Karton
Durchstechfestigkeit 1
Menge 20
Beständig gegen 4121 A
Serie Serie Hyflex 11
Reißfestigkeit 2
Abmessungen (L x B) 255 mm x 102 mm
Länge (angloamerikanisch) 255 mm
Breite (metrisch) 102 mm
Gewicht (metrisch) 26 g