Learn More
Ansell HyFlex Handschuhe, tauchbeschichtete Handfläche, mittlere Beanspruchung, 13 Gauge mit INTERCEPT-Technologie
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Leichte Handschuhe, die während langer Arbeitszeiten leicht zu tragen sind
- Das Futter verfügt über einen optimierten Lycra-Anteil™ für ein kühles Tragegefühl
- Die silikonfreie Polyurethan-Handflächenbeschichtung (PU) sorgt für eine verbesserte Griffigkeit leichten öligen Umgebungen für eine sichere Handhabung
- Die graue Beschichtung bietet Schutz in leicht verschmutzten Umgebungen
- EN-Schnittschutzklasse 3 (ANSI-Level 2)
- EN-Abriebfestigkeitsklasse 4 (ANSI-Level 6)
- Erhältlich in den Größen 6 bis 11
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 6 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau, Weiß |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 9 |
Norm EN 388 | EN 388:4342B, EN 388:4342 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Montage von Metallteilen und -komponenten, Leichtmetallpressen, Wartung, Kunststoffspritzguss und -gießen, Primärmontage |