Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-435 Serie Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, mittelgroß, grau
Artikelnummer. 11746643
Click to view available options
Größe:
9
Unerreichte Beweglichkeit und starker Schnittschutz. Ansell Edmont™ HyFlex™ Polyurethanhandschuhe der Serien 11-435 zeichnen sich durch ihre einzigartige Kombination aus Dyneema™, Nylon, Lycra™ und Glasfasern aus.
  • Ultrastarke Fasern bieten extreme Beständigkeit gegen Schnitte und Grate
  • Nahtloser geflochtener Handschuh für sehr gute Passform, Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • Ausgezeichnete Atmungsaktivität und angenehm kühles Gefühl
  • Graue Beschichtung der Handfläche verdeckt Verschmutzungen und sorgt für einen langen Tragekomfort, wodurch die Gesamtkosten für den Ersatz reduziert werden
  • Antistatisch für mehr Sicherheit in kritischen Bereichen
  • Silikonfrei
  • Oeko-Tex™ 100 zugelassen
  • Ideal für die Automobil- und Chemieindustrie, Maschinen und Anlagen sowie die Metallverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Polyurethan
Zertifizierung/Konformität Normen der KATEGORIE II EN 388: 4542, ANSI
Stulpenmaterial Polyurethan
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 9
Art der Handschuhstulpe Strickbund
Auskleidungsmaterial Dyneema™
Auskleidung Dyneema™
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 144 Paar
Beständig gegen Hervorragende Beständigkeit gegen Schnitte und Grate