Learn More
MedChemExpress Hydroxytyrosol
MedChemExpress Hydroxytyrosol (DOPET) is a phenolic compound with anti-oxidant, anti-atherogenic, anti-thrombotic, antimicrobial, anti-inflammatory and anti-tumour effects.
Marke:  MedChemExpress HY-N0570
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 16459106
  • 245.70 € / 100 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Room temperature
10597-60-1
99.6%
DOPET∣ 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol∣ 3-Hydroxytyrosol
100 mg
154.16 g/mol
Cancer-programmed cell death
Natural Products
DMSO : 125 mg/mL (810.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (324.34 mM∣Need ultrasonic)
Endogenous Metabolite∣Bacterial∣Fungal
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.