Learn More
Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10175600
Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175600
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10175600
Marke: Thermo Scientific Acros 297561000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128446-35-5
Summenformel C44H75O36
Molekulargewicht (g/mol) 1180.05
MDL-Nummer MFCD16621721
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Schmelzpunkt 278.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 2% max. Residual beta-cyclodextrin (On dry substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: methanol: >330g/l (25°C),chloroform: < 10g/l (25°C),dmso: >330g/l (25°C)
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >