Learn More
Hydroxylapatit, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2691602 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10199372
Marke: Thermo Scientific Acros 371260250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1306-06-5 | Ca5HO13P3 | 502.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-06-5
Summenformel Ca5HO13P3
Molekulargewicht (g/mol) 502.31
MDL-Nummer MFCD00010904
InChI-Schlüssel XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synonym Calcium phosphate hydroxide
IUPAC-Name Pentacalcium-Hydroxid-Triphosphat
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylapatite
Schmelzpunkt 1700.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Strukturformel 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2
Merck Index 15, 3514
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 502.31
Reinheit (%) 35 to 40% (Ca)
Güte Analytisch
Glühverlust 8% max. (800°C)