Learn More
Hydroxylaminhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736686 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10442441
Marke: Thermo Scientific Acros 270101000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5470-11-1
Summenformel ClH4NO
Molekulargewicht (g/mol) 69.49
MDL-Nummer MFCD00051089
InChI-Schlüssel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
SMILES Cl.NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Merck Index 15, 4867
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
IUPAC-Name Hydroxylamin;hydrochlorid
Formelmasse 69.49
Reinheit (%) ≥99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.