Learn More
Hydroxyaceton, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10021504
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-09-6
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
MDL-Nummer MFCD00004669
InChI-Schlüssel XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
PubChem CID 8299
ChEBI CHEBI:27957
IUPAC-Name 1-Hydroxypropan-2-on
SMILES CC(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxyacetone
Schmelzpunkt -17.0°C
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 145.0°C to 146.0°C
Flammpunkt 56°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2OH
Brechungsindex 1.4315
Menge 500 g
UN-Nummer 1224
Beilstein 01, 821
Merck Index 15, 64
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität 1.593 mPa.s (48°C)
Formelmasse 74.08
Güte Eigenschaften