Learn More
Hydrochinon bis(2-hydroxyethyl)ether, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl)ether |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | 104.0°C to 107.0°C |
Farbe | Weiß |
Siedepunkt | 185.0°C to 200.0°C (0.3 mmHg) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | C6H4(OCH2CH2OH)2 |
Menge | 1 kg |
Show More |