Learn More
Hydrochinon-bis-(2-hydroxyethyl)ether, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether is used to produce 1,4-bis-(2-bromo-ethoxy)-benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl)-Äther wird zur Herstellung von 1,4-Bis-(2-bromo-ethoxy)-Benzol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl)-Äther wird zur Herstellung von 1,4-Bis-(2-bromo-ethoxy)-Benzol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether |
Schmelzpunkt | 100°C to 102°C |
Menge | 2500 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 198.22 |
Reinheit (%) | 95% |