Learn More
Contec™ HydroPure™ mit gereinigtem Wasser
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
239.00 € - 273.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungsmittel mit Reinstwasser |
---|---|
pH | 6,5 bis 7,5 |
Sterilität | Steril |
Aussehen | Farblos |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Behältertyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Behältertyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15517171
![]() |
Contec™
SBC56HP |
Flasche mit Verschluss | 2 Packungen |
239.00 €
2 Flaschen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15567171
![]() |
Contec™
SBT16HPW |
Zerstäuberpistolenflasche | 6/Karton |
273.00 €
6 Flaschen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
- Zusammensetzung: 6 % Wasserstoffperoxid in Wasser
- Kann direkt auf die Oberfläche aufgebracht werden, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten
- Gefiltert auf 0.22 Mikrometer unter Luftstrom Gütegrad A
- Entfernt Verunreinigungen physisch
- Ausreichende sporizide Aktivität für Bereiche mit Gütegraden A/B
- Geringe Rückstände, keine Rückstandsbeseitigung mit Alkohol oder Wasser erforderlich
- Gammabestrahlt
- Große Tröpfchengröße
- Erleichtert die Transferdesinfektion in Isolatoren und Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS)
- Gleiche Qualität wie bei der Verwendung von Wasserstoffperoxiddampf
- Dreifach/doppelt in einer linearen Abreißverpackung verpackt
- Nicht korrosiv
Anwendungen:
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
Spezifikation
Reinigungsmittel mit Reinstwasser | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Wasserstoffperoxid und gereinigtes Wasser (EP) | |
Gefiltert | |
Einsatz in der Pharmaindustrie |
6,5 bis 7,5 | |
Farblos | |
Klar | |
Limited-use | |
No |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1 Jahr
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- CONTEC STERILE HYDROPURE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ HydroPure™ mit gereinigtem Wasser