Learn More
VEE GEE Hydrometer Case
The PVC Hydrometer case helps protect your hydrometer. The case features a foam insert and padded top and bottom.
42.30 € - 51.00 €
Produktcode | Marke | Enthält | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17836583
|
VEE GEE
66CS-8 |
Standard size case | 21.6 cm |
42.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17856573
|
VEE GEE
66CS-13 |
Standard size case | 34.3 cm |
46.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17886573
|
VEE GEE
66CS-13J |
Standard length size case, wide-body | 34.3 cm |
46.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17816493
|
VEE GEE
66CS-8F |
Standard length size case, short | 21.6 cm |
43.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17856493
|
VEE GEE
66CS-16 |
Standard size case | 42 cm |
51.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- PVC
- Different size cases depending on model
Spezifikation
Hydrometer Case | |
Polyvinyl Chloride (PVC) |