Learn More
Wasserstoffperoxid, 6 % (w/v) (20 Volumen), ExtraPure SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10502002
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Hydrogen Peroxide 6% (w/v) (20 Volumes), Extra Pure SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer 11333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100°C
Schmelzpunkt 0°C
Formelmasse 34.0128g/mol
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
pH 2.5 to 3.5
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide 20 volumes >6% w/v
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen peroxide