Learn More
Hydrogen peroxide 30%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15587984
Click to view available options
Menge:
250 mL
2.5 L
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Exceeds ACS Specifications
  • Spurenverunreinigungen (in ppm):
    • Silber (Ag) max. 0,01
    • Aluminium (Al) max. 0,05
    • Arsen (As) max. 0,05
    • Barium (Ba) max. 0,02
    • Beryllium (Be) max. 0,01
    • Calcium (Ca) max. 0,5
    • Cadmium (Cd) max. 0,02
    • Kobalt (Co) max. 0,01
    • Chrom (Cr) max. 0,1
    • Kupfer (Cu) max. 0,01
    • Eisen (Fe) max. 0,1
    • Germanium (Ge) max. 0,05
    • Kalium (K) max. 0,1
    • Lithium (Li) max. 0,01
    • Magnesium (Mg) max. 0,1
    • Mangan (Mn) max. 0,01
    • Molybdän (Mo) max. 0,02
    • Natrium (Na) max. 0,5
    • Nickel (Ni) max. 0,05
    • Blei (Pb) max. 0,05
    • Strontium (Sr) max. 0,01
    • Titan (Ti) max. 0,1
    • Thallium (Tl) max. 0,05
    • Vanadium (V) max. 0,01
    • Zink (Zn) max. 0,05
    • Zirkonium (Zr) max. 0,1
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.01
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Peroxol
SMILES OO
Spezifikation
Farbe Max. 10 (APHA)
Siedepunkt ∼107°C (1013 hPa)
Schmelzpunkt ≤0°C
Prozentgehaltsbereich 30.0 to 32.0%
Dichte 1.11 g/cm³ (20°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Rückstand nach Verdampfung max. 0.002%
Menge 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide