Learn More
Wasserstoffperoxid, Lösung in Wasser, 3 Gew.-% , stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10517824
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
1 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen peroxide
Namenshinweis 3 wt.% solution in water, stabilized
Siedepunkt 100.0°C
Strukturformel HOOH
Dichte 1.0100g/mL
Merck Index 15, 4835
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 34
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.01
Menge 100 mL