Learn More
Wasserstoffhexachloroiridat(IV)-Hexahydrat, ∽40 % Iridium, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrogen hexachloroiridate(IV) hexahydrate |
Namenshinweis | Approx. 40% Iridium |
Farbe | Schwarz |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | H2IrCl6·6H2O |
Menge | 1 g |
Fieser | 01,131; 02,67; 03,47; 04,93; 05,119; 05,287; 06,45; 17,269; 05,203; 06,108; 07,59; 08,434; 10,382; 14,294; 17,326 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
Formelmasse | 515.02 |
Reinheit (%) | ∼40% Iridium |