Learn More
Parker domnick hunter™ Wasserstofferzeuger
Wasserstoffgas in Forschungsqualität auf Anfrage
12300.00 € - 18965.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, CSA, UL
Tiefe (angloamerikanisch) 17.2 in.
Tiefe (metrisch) 34.2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 17.9 in.
Höhe (metrisch) 45.6 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Flussrate Modell Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Modell Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12965981
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Parker domnick hunter™
40H
250 ml/min Gehäuse 40H 185 w
14605.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12508986
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Parker domnick hunter™
20H
160 ml/min Gehäuse 20H 125 w Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12975981
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Parker domnick hunter™
60H
500 ml/min Gehäuse 60H 235 w Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Sie stellen eine sichere und wirtschaftliche Alternative zu Hochdruck-Gasflaschen dar und können einfach auf dem Labortisch installiert werden. Ideal für Träger- und Brenngasanwendungen und geeignet für den Einsatz mit jedem Laborgerät, das eine Versorgung mit hochreinem Wasserstoff benötigt. Vermeiden Unterbrechungen bei Analysen zum Austausch der Gasflaschen. Es sind drei Modelle mit Ausflussraten von 160, 250 und 500 cc/min erhältlich.
  • Das LCD-Display zeigt den Systemstatus und die Diagnosefunktionen an
  • Automatische Erkennung von Lecks
  • Integrierte Mikroprozessorsteuerung
  • Erkennung von und Alarme bei Wassermangel und schlechter Wasserqualität
  • Das integrierte Schaltnetzgerät kann mit Strom zwischen 100 und 230 V und 50 bis 60 Hz betrieben werden
Produkte dieser Gruppe verfügen über eine universelle Stromversorgung und können mit jeder Spannung von 100 bis 230 V bei 50/60 Hz verwendet werden
  • Sie produzieren einen kontinuierlichen Strom von Wasserstoffgas in Forschungsqualität aus deionisiertem Wasser mit einer firmeneigenen Ionenaustauschmembran und einer Trockenkartusche
  • Die Verwendung von Wasserstoff als GC-Trägergas erhöht die Geschwindigkeit und Empfindlichkeit im Vergleich zu Helium, wodurch die Analysezeit ohne erkennbaren Verlust der Auflösung verringert wird
Bestellinformation
  • Zusätzliche Kartuschen und Beutel separat erhältlich
  • Steckverbinder: 0.12 Zoll Swagelok™
Zertifizierungen
CE-, CSA- und UL-konform und gelistet
Garantie
Zwei Jahre umfassende Garantie
Spezifikation
Spezifikation
CE, CSA, UL
34.2 cm
45.6 cm
0.125 in.-Klemmverschraubung
23 kg
90 bis 264 V, 50/60 Hz
0 bis 100 psi
50/60 Hz
17.2 in.
17.9 in.
5 ° bis 40 °C
90 bis 264 V
13.5 in.
99.9995 %
2 Jahre
Wasserstoff-Kraftstoff-Gasgenerator