Learn More
Fluorwasserstoff-Pyridin-Komplex, ca. 70 % HF, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hydrogen fluoride pyridine complex is used to prepare beta-fluoroamines via reaction with amino alcohols. As a fluorinating agent, is involved in the fluorination of 2,2-diary-1,3-dithiolanes. It is associated with nitrosonium tetrafluorborate to prepare gem-difluorides by reacting with ketoximes. It is also used to convert secondary and tertiary alcohols into their respective alkyl fluorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Der Fluorwasserstoffpyridin-Komplex wird zur Vorbereitung von Beta-Fluoraminen über eine Reaktion mit Aminoalkoholen verwendet. Als Fluorierungsmittel ist es an der Fluorierung von 2,2-Diaryl-1,3-dithiolanen beteiligt. Es wird mit Nitrosyltetrafluoroborat in Verbindung gebracht, um gem-Difluoride durch die Reaktion mit Ketoximen herzustellen. Es wird auch zur Umwandlung sekundärer und tertiärer Alkohole in ihre jeweiligen Alkylfluoride verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln, Metallen und starken Säuren. Reagiert heftig mit Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrogen fluoride pyridine complex |
| Dichte | 1.1 |
| Siedepunkt | 50°C (1 mmHg) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | ≈70 % HF |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN1790 |
| Beilstein | 4750151 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,6821 |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrogen fluoride pyridine complex
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen fluoride pyridine