Learn More
Chlorwasserstoff, 5 bis 6N-Lösung in 2-Propanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Gehäuse 800mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrochloric acid |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Namenshinweis | 5 to 6N solution in 2-propanol |
| CAS | 7647-01-0, 67-63-0 |
| Konzentration | 5N min. |
| Dichte | 0,9090g/mL |
| Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
| Relative Dichte | 0,909 |
| Flammpunkt | 11 °C |
| Menge | 100 ml |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrogen chloride, 5 to 6N solution in 2-propanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Isopropyl alcohol, hydrogen chloride