Learn More
Bromwasserstoff, rein, 33 Gew.-% Lösung in Eisessig, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011200 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10011200
Marke: Thermo Scientific Acros 123185000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Bromwasserstoff, 31 bis 34 wt% (HBr), BrH, CAS-Nummer-10035-10-6, 64-19-7, acide bromhydrique, acido bromidrico, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor, bromowodor polish, bromwasserstoff, broomwaterstof, hydrobromic acid, hydrobromide, hydrogen bromide, 2,5 l, Dampfdruck:300 mmHg bei 20 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-10-6, 64-19-7
Summenformel BrH
Molekulargewicht (g/mol) 80.91
MDL-Nummer MFCD00011323
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromwasserstoff
Namenshinweis Rein
Farbe Gelb
Physikalische Form Dampfende Lösung
Menge 500 ml
Strukturformel HBr
UN-Nummer 2922
Fieser 01,450; 02,214; 03,154; 04,249; 05,332; 06,282; 10,200; 15,273
Merck Index 09, 4665
IUPAC-Name Bromwasserstoff
Formelmasse 80.9
Reinheit (%) 31 bis 34 wt % (HBr)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 300 W bei 20 °C
Dichte 1.4200 g/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen bromide, 33 wt% solution in glacial acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, Hydrogen bromide