Learn More
Hydrofluoric Acid, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell™
Artikelnummer. 15610590
Click to view available options
Menge:
250 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrofluoric Acid
CAS 7664-39-3
Konzentration ≥49%
Dichte 1.15g/mL at 25°C
Dampfdruck 25mmHg (20°C)
Menge 250 mL
Summenformel FH
MDL-Nummer MFCD00011346
UN-Nummer 1790
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
IUPAC-Name Fluorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formelmasse 20.01g/mol
Güte TraceSELECT™ Ultra