missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flusssäure, TraceSELECT™, Honeywell ™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beschreibung
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
- Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
- Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
- Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
- Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
- Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Flusssäure |
CAS | 7664-39-3 |
Konzentration | 47 bis 51 % (säuerungsmetrisch) |
Dichte | 1.15 g/ml bei 25 °C |
Dampfdruck | 25mmHg (20 °C) |
Menge | 500 ml |
Summenformel | FH |
MDL-Nummer | MFCD00011346 |
UN-Nummer | UN1790B |
Synonym | Flusssäure, Fluorwasserstoff, Fluorhydridsäure, Hydrofluorid, Rubigin, Fluorwasserstoffstoff, Fluorowodor-Politur, Caswell Nr. 484, fluorowodor polish, caswell no. 484 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'