Learn More
Flusssäure, Puriss p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15602980
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-39-3
Summenformel FH
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
MDL-Nummer MFCD00011346
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Flusssäure, Fluorwasserstoff, Fluorhydridsäure, Hydrofluorid, Rubigin, Fluorwasserstoffstoff, Fluorowodor-Politur, Caswell Nr. 484, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flusssäure
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Konzentration ≥ 40 %
Dichte 1.15 g/ml bei 25 °C
Glührückstand ≤0.0005 % (als SO4)
Dampfdruck 25 mmHg (20 °C)
Menge 1 l
UN-Nummer 1790
SMILES [H+].[F-]
IUPAC-Name Fluorwasserstoff
Formelmasse 20.01 mol
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrofluoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H300 + H310 + H330-Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen fluoride