Learn More
Flusssäure, Umweltqualität Plus, 47 – 51 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrofluoric acid |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 112 °C |
Dichte | 1,16 g/mL |
Geruch | Ätzend |
Menge | 500 ml |
Physikalische Form | Flüssig, doppelte Subboiling-Destillation in Quarz |
UN-Nummer | UN1790 |
Merck Index | 14,4790 |
IUPAC-Name | Fluoran |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S13J005 | Analysenzertifikat | 21/06/2023 | 038746,038746.AP |
Q26I057 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | 038746.AU,038746.AP,038746.AK |
Q28I057 | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | 038746.AU,038746.AP,038746.AK |
R03I035 | Analysenzertifikat | 21/05/2022 | 038746.AU,038746.AP,038746.AK |
Q28I014 | Analysenzertifikat | 05/05/2022 | 038746.AU,038746.AP,038746.AK |