Learn More
Flusssäure, 48%, Honeywell™ Fluka ™
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Flusssäure |
pH | Sauer |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | -35 °C |
Siedepunkt | ∼105 °C |
Dichte | 1.15 g/ml bei 25 °C |
Geruch | Stechen |
Verpackung | Poly-Flasche |
Dampfdruck | 25 mmHg (20 °C) |
Menge | 500 ml |