Learn More
Flusssäure, 48%, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15608460
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
ACS-Reagenz, 48 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-39-3
Summenformel FH
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
MDL-Nummer MFCD00011346
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
IUPAC-Name Fluorwasserstoff
SMILES F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrofluoric acid
pH Acidic
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -35°C
Siedepunkt ∼105°C
Dichte 1.15g/mL at 25°C
Geruch Stinging
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 25mmHg (20°C)
Menge 25 mL
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1790B
Formelmasse 20.01g/mol
Reinheit (%) 48%