Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-PM GC-Kapillarsäule
Ermöglicht die Analyse vieler Verbindungen ohne Derivatisierung. Macherey-Nagel™ HYDRODEX™ β-PM Kapillarsäulen für GC sind Phasen mit 7 β-Cyclodextrin-Glukoseeinheiten für die Enantiomertrennung in der Gaschromatographie. Diese hydrophile Phase mit kurzen polaren Liganden ist eine chemisch nicht gebundene Phase.
1310.00 € - 1965.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
Stationäre Phase | Hydrodex β-PM |
Typ | GC Kapillarsäule |
Max. Temperatur | Für isotherme Vorgänge:230 °C, Für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:250 °C |
Benachrichtigungen:
Wasser als Lösungsmittel ist für alle Cyclodextrinphasen strengstens verboten. Es wird empfohlen, die Probe zu trocknen und in einem geeigneten nicht polaren Lösungsmittel aufzulösen.
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10524922
|
Macherey-Nagel™
723370.25 |
25 m |
1310.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10748812
|
Macherey-Nagel™
723370.50 |
50 m |
1965.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Ein großer Vorteil der HYDRODEX-Säulen besteht darin, dass viele Verbindungen ohne Derivatisierung analysiert werden können. Bei bestimmten Substanzen kann die Enantioselektivität jedoch durch Bildung von Derivaten günstig beeinflusst werden. Die regioselektive Derivatisierung der Hydroxylgruppen führt zu Phasen mit unterschiedlicher Enantioselektivität, die sich gut für GC-Enantiomer-Analysen eignen.
Es ist nicht möglich, eine allgemeine Vorhersage zu machen, welche HYDRODEX™-Phase eine gegebene Trennungsaufgabe lösen könnte. Auch bei Verbindungen mit geringen strukturellen Unterschieden oder innerhalb homologer Serien kann die Enantiodifferenzierung ganz anders sein.
- Basismaterial: zyklische Oligosaccharide, die aus sieben β-Cyclodextrin-Glucoseeinheiten bestehen, die durch α-1,4-Verbindungen miteinander verbunden sind
- Heptakis-(2,3,6-Tri-O-Methyl)-β-Cyclodextrin
- Liganden: R2=R3=R6=Methyl; n=2
- Durch den hohen Schmelzpunkt der Phasen werden sie mit optimierten Polysiloxanen verdünnt
- Empfohlen für Hydroxycarbonsäureester, Alkohole, Diole, Olefine, Lactone, Acetale
Spezifikation
0,4 mm | |
Hydrodex β-PM | |
Für isotherme Vorgänge:230 °C, Für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:250 °C | |
Hydrodex β-PM | |
Je 1 |
0,25 mm | |
GC Kapillarsäule | |
GC-Enantiomertrennung | |
Polar |