Learn More
Salzsäure-Lösung, volumetrisch, 6 M HCl (6 N), Fluka, Honeywell
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Beschreibung
Honeywells hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
CAS Min. % | ≥20.00, ≥75.00 |
CAS Max. % | <25.00, <80.00 |
Dichte | 1,1 g/cm3 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Flammpunkt | Nicht zutreffend |
Menge | 2,5 l |
Summenformel | ClH |
Physikalische Form | Flüssig |
MDL-Nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |